Methyl 1-propylpyrrole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909560-1G OR909560-25G OR909560-5G
APOSOR909560-1GEA 145 EUR
APOSOR909560-1G APOSOR909560-25G APOSOR909560-5G
Methyl 1-propylpyrrole-2-carboxylate 95%
Methyl 1-propylpyrrole-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₃NO₂
Molecular Weight: 167.205 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22421508
CAS-Nummer: 70696-64-9