2-Pentanoyl-3-picoline 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909610-1G OR909610-5G
APOSOR909610-1GEA 219 EUR
APOSOR909610-1G APOSOR909610-5G
2-Pentanoyl-3-picoline 96%
2-Pentanoyl-3-picoline
Formel: C₁₁H₁₅NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16820170
CAS-Nummer: 1249752-31-5