1-Propylpyrazol-4-amine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909656-1G OR909656-5G
APOSOR909656-1GEA 168 EUR
APOSOR909656-1G APOSOR909656-5G
1-Propylpyrazol-4-amine hydrochloride 98%
1-Propylpyrazol-4-amine hydrochloride
Formel: C₆H₁₁N₃·ClH
Molecular Weight: 161,633 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22666476
CAS-Nummer: 1390654-83-7