Ethyl 5-cyclopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 3-cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, Ethyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylat
OR909668-5G
APOSOR909668-5GEA
192
EUR
APOSOR909668-5G
Ethyl 5-cyclopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Ethyl 5-cyclopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₉H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 180,204 g/mol Schmelzpunkt: 90…92 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD16658044 CAS-Nummer: 133261-06-0 |