2-Methyl-5-(4-methylphenyl)pyrazol-3-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909717-10G OR909717-1G OR909717-5G
APOSOR909717-10GEA 754 EUR
APOSOR909717-10G APOSOR909717-1G APOSOR909717-5G
2-Methyl-5-(4-methylphenyl)pyrazol-3-amine 98%
2-Methyl-5-(4-methylphenyl)pyrazol-3-amine
Formel: C₁₁H₁₃N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06637391
CAS-Nummer: 126417-86-5