4-Bromo-1-(methoxymethyl)pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Bromo-1-(methoxymethyl)-1H-pyrazole
OR909723-1G OR909723-5G
APOSOR909723-1GEA 219 EUR
APOSOR909723-1G APOSOR909723-5G
4-Bromo-1-(methoxymethyl)pyrazole 98%
4-Bromo-1-(methoxymethyl)pyrazole
Formel: C₅H₇BrN₂O
Molecular Weight: 191.026 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18324047
CAS-Nummer: 1071200-42-4