1-(Methoxymethyl)pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909734-1G
OR909734-250MG
APOSOR909734-1GEA
364
EUR
APOSOR909734-1G
APOSOR909734-250MG
1-(Methoxymethyl)pyrazole 98%
1-(Methoxymethyl)pyrazole
Formel:
C₅H₈N₂O Molecular Weight: 112.13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21195618 CAS-Nummer: 125001-10-7 |