5-Cyclopropyl-2-methyl-1H-pyrazol-3-one 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909744-1G OR909744-5G
APOSOR909744-1GEA 140 EUR
APOSOR909744-1G APOSOR909744-5G
5-Cyclopropyl-2-methyl-1H-pyrazol-3-one 96%
5-Cyclopropyl-2-methyl-1H-pyrazol-3-one
Formel: C₇H₁₀N₂O
Molecular Weight: 138.167 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21667125
CAS-Nummer: 199125-21-8