6-Bromo-N-ethylpyridin-2-amine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR909801-1G
OR909801-5G
APOSOR909801-1GEA
114
EUR
APOSOR909801-1G
APOSOR909801-5G
6-Bromo-N-ethylpyridin-2-amine hydrochloride 97%
6-Bromo-N-ethylpyridin-2-amine hydrochloride
Formel:
C₇H₉BrN₂·ClH Molecular Weight: 237.525 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12198831 CAS-Nummer: 724770-74-5 |