6-Hydroxy-2-methylquinazolin-4(3H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909804-1G OR909804-250MG
APOSOR909804-1GEA 364 EUR
APOSOR909804-1G APOSOR909804-250MG
6-Hydroxy-2-methylquinazolin-4(3H)-one 98%
6-Hydroxy-2-methylquinazolin-4(3H)-one
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molecular Weight: 176.172 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01685973
CAS-Nummer: 1882-77-5