5-Bromo-1,4-dimethylimidazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-imidazole
OR910019-1G OR910019-250MG
APOSOR910019-1GEA 637 EUR
APOSOR910019-1G APOSOR910019-250MG
5-Bromo-1,4-dimethylimidazole 98%
5-Bromo-1,4-dimethylimidazole
Formel: C₅H₇BrN₂
Molecular Weight: 175,026 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23378484
CAS-Nummer: 861325-16-8