6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR910029-1G OR910029-250MG
APOSOR910029-1GEA 294 EUR
APOSOR910029-1G APOSOR910029-250MG
6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine 95%
6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
Molecular Weight: 197.032 g/mol
Schmelzpunkt: 240…246 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17677174
CAS-Nummer: 1239880-00-2