1-(2-Chlorophenyl)pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910039-1G OR910039-5G
APOSOR910039-1GEA 203 EUR
APOSOR910039-1G APOSOR910039-5G
1-(2-Chlorophenyl)pyrazole 98%
1-(2-Chlorophenyl)pyrazole
Formel: C₉H₇ClN₂
Molecular Weight: 178.618 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12192626
CAS-Nummer: 917508-36-2