1-(N,N-Diethylaminoethyl)pyrazole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910113-1G OR910113-250MG
APOSOR910113-1GEA 364 EUR
APOSOR910113-1G APOSOR910113-250MG
1-(N,N-Diethylaminoethyl)pyrazole 96%
1-(N,N-Diethylaminoethyl)pyrazole
Formel: C₉H₁₇N₃
Molecular Weight: 167,251 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12546525
CAS-Nummer: 71033-38-0