1-(Thiophen-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910124-10G
OR910124-1G
OR910124-5G
APOSOR910124-10GEA
754
EUR
APOSOR910124-10G
APOSOR910124-1G
APOSOR910124-5G
1-(Thiophen-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
1-(Thiophen-2-ylmethyl)pyrrolidine
Formel:
C₉H₁₃NS Molecular Weight: 167,271 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23699502 CAS-Nummer: 16087-92-6 |