1-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(tert-Butyl)-1H-pyrazole
OR910151-25G OR910151-5G
APOSOR910151-25GEA 456 EUR
APOSOR910151-25G APOSOR910151-5G
1-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
1-tert-Butyl-1H-pyrazole
Formel: C₇H₁₂N₂
Molecular Weight: 124,184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12192641
CAS-Nummer: 15754-60-6