Methyl 1-methylbenzimidazole-6-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910155-1G OR910155-5G
APOSOR910155-1GEA 112 EUR
APOSOR910155-1G APOSOR910155-5G
Methyl 1-methylbenzimidazole-6-carboxylate 97%
Methyl 1-methylbenzimidazole-6-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 190.199 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11973677
CAS-Nummer: 53484-20-1