7-Bromo-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910218-1G
APOSOR910218-1GEA 130 EUR
APOSOR910218-1G
7-Bromo-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95%
7-Bromo-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Formel: C₆H₄BrN₃
Molecular Weight: 198,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226749
CAS-Nummer: 1064721-11-4