tert-Butyl 3-methylpyrazole-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 3-methyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
OR910227-1G OR910227-5G
APOSOR910227-1GEA 101 EUR
APOSOR910227-1G APOSOR910227-5G
tert-Butyl 3-methylpyrazole-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 3-methylpyrazole-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 182,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21609566
CAS-Nummer: 186551-70-2