1-Isobutyl-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910241-1G OR910241-5G
APOSOR910241-1GEA 213 EUR
APOSOR910241-1G APOSOR910241-5G
1-Isobutyl-1H-pyrazole 98%
1-Isobutyl-1H-pyrazole
Formel: C₇H₁₂N₂
Molecular Weight: 124,184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08558977
CAS-Nummer: 725746-81-6