6-Ethoxy-1-ethylbenzimidazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910248-1G OR910248-25G OR910248-5G
APOSOR910248-1GEA 145 EUR
APOSOR910248-1G APOSOR910248-25G APOSOR910248-5G
6-Ethoxy-1-ethylbenzimidazole 98%
6-Ethoxy-1-ethylbenzimidazole
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Molecular Weight: 190.242 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19237196
CAS-Nummer: 1311197-84-8