4-(1H-Pyrazol-4-yl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910287-1G OR910287-250MG
APOSOR910287-1GEA 806 EUR
APOSOR910287-1G APOSOR910287-250MG
4-(1H-Pyrazol-4-yl)benzonitrile 95%
4-(1H-Pyrazol-4-yl)benzonitrile
Formel: C₁₀H₇N₃
Molecular Weight: 169.183 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11933267
CAS-Nummer: 1101167-56-9