2-(Thiophen-3-yl)acetamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910332-1G
OR910332-250MG
APOSOR910332-1GEA
400
EUR
APOSOR910332-1G
APOSOR910332-250MG
2-(Thiophen-3-yl)acetamide 98%
2-(Thiophen-3-yl)acetamide
Formel:
C₆H₇NOS Molecular Weight: 141,191 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00661538 CAS-Nummer: 13781-66-3 |