4-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methoxybenzothiazole
OR910405-1G
OR910405-250MG
APOSOR910405-1GEA
106
EUR
APOSOR910405-1G
APOSOR910405-250MG
4-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
4-Methoxy-1,3-benzothiazole
Formel:
C₈H₇NOS Molecular Weight: 165,212 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16877170 CAS-Nummer: 3048-46-2 |