tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 4-methyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
OR910425-1G
OR910425-5G
APOSOR910425-1GEA
144
EUR
APOSOR910425-1G
APOSOR910425-5G
tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate
Formel:
C₉H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 182,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24466467 CAS-Nummer: 121669-69-0 |