Ethyl 1-methylpyrazole-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR910459-10G OR910459-1G OR910459-5G
APOSOR910459-10GEA 433 EUR
APOSOR910459-10G APOSOR910459-1G APOSOR910459-5G
Ethyl 1-methylpyrazole-3-carboxylate 95%
Ethyl 1-methylpyrazole-3-carboxylate
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 154.166 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04967314
CAS-Nummer: 88529-79-7