7-Methoxyoxindole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910474-1G OR910474-5G
APOSOR910474-1GEA 270 EUR
APOSOR910474-1G APOSOR910474-5G
7-Methoxyoxindole 98%
7-Methoxyoxindole
Formel: C₉H₉NO₂
Molecular Weight: 163,173 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179611
CAS-Nummer: 7699-20-9