7-Chloro-8-methylquinolin-2(1H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910494-100G OR910494-25G
APOSOR910494-100GEA 293 EUR
APOSOR910494-100G APOSOR910494-25G
7-Chloro-8-methylquinolin-2(1H)-one 95%
7-Chloro-8-methylquinolin-2(1H)-one
Formel: C₁₀H₈ClNO
Molecular Weight: 193,63 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15143579
CAS-Nummer: 73108-76-6