3-formyl-1H-indole-6-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910510-1G OR910510-250MG
APOSOR910510-1GEA 516 EUR
APOSOR910510-1G APOSOR910510-250MG
3-formyl-1H-indole-6-carboxylic acid 97%
3-formyl-1H-indole-6-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
Molecular Weight: 189,167 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06656877
CAS-Nummer: 887576-06-9