4-Bromoindoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910522-1G OR910522-5G
APOSOR910522-1GEA 79.9 EUR
APOSOR910522-1G APOSOR910522-5G
4-Bromoindoline 97%
4-Bromoindoline
Formel: C₈H₈BrN
Molecular Weight: 198,06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07371633
CAS-Nummer: 86626-38-2