4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl indoline-4-carboxylate
OR910523-1G
OR910523-250MG
APOSOR910523-1GEA
82.8
EUR
APOSOR910523-1G
APOSOR910523-250MG
4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole 97%
4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molecular Weight: 177,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07371619 CAS-Nummer: 155135-61-8 |