7-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Bromoindoline
OR910527-1G
OR910527-250MG
APOSOR910527-1GEA
203
EUR
APOSOR910527-1G
APOSOR910527-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole 95%
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole
Formel:
C₈H₈BrN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09731059 CAS-Nummer: 62813-85-8 |