1-Ethyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910556-1G OR910556-25G OR910556-5G
APOSOR910556-1GEA 145 EUR
APOSOR910556-1G APOSOR910556-25G APOSOR910556-5G
1-Ethyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
1-Ethyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile
Formel: C₉H₈N₄
Molecular Weight: 172.187 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13881240
CAS-Nummer: 1119505-52-0