1-Propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910557-1G
OR910557-25G
OR910557-5G
APOSOR910557-1GEA
145
EUR
APOSOR910557-1G
APOSOR910557-25G
APOSOR910557-5G
1-Propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1-Propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formel:
C₁₁H₁₁N₃ Molecular Weight: 185,225 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21123473 CAS-Nummer: 1403483-81-7 |