1-Ethyl-5-nitroindazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Ethyl-5-nitro-1H-indazole
OR910594-1G
APOSOR910594-1GEA 119 EUR
APOSOR910594-1G
1-Ethyl-5-nitroindazole 98%
1-Ethyl-5-nitroindazole
Formel: C₉H₉N₃O₂
Molecular Weight: 191,187 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20491412
CAS-Nummer: 5228-51-3