5-Cyanogramine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910601-1G
OR910601-5G
APOSOR910601-1GEA
248
EUR
APOSOR910601-1G
APOSOR910601-5G
5-Cyanogramine 98%
5-Cyanogramine
Formel:
C₁₂H₁₃N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01719098 CAS-Nummer: 25514-67-4 |