1-Methyl-6-nitroindole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Methyl-6-nitro-1H-indole
OR910612-1G OR910612-5G
APOSOR910612-1GEA 63.8 EUR
APOSOR910612-1G APOSOR910612-5G
1-Methyl-6-nitroindole 98%
1-Methyl-6-nitroindole
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molecular Weight: 176,172 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13178347
CAS-Nummer: 99459-48-0