2-(2-Methylphenyl)benzonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910704-1G OR910704-5G
APOSOR910704-1GEA 219 EUR
APOSOR910704-1G APOSOR910704-5G
2-(2-Methylphenyl)benzonitrile 96%
2-(2-Methylphenyl)benzonitrile
Formel: C₁₄H₁₁N
Molecular Weight: 193,244 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05980950
CAS-Nummer: 157366-46-6