3-methoxy-5-nitrobenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910730-5G
APOSOR910730-5GEA 128 EUR
APOSOR910730-5G
3-methoxy-5-nitrobenzonitrile 97%
3-methoxy-5-nitrobenzonitrile
Formel: C₈H₆N₂O₃
Molecular Weight: 178,145 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00463876
CAS-Nummer: 33224-19-0