3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR910837-1G OR910837-5G
APOSOR910837-1GEA 227 EUR
APOSOR910837-1G APOSOR910837-5G
3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
Formel: C₁₆H₁₄N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21609619
CAS-Nummer: 1365271-34-6