3-Methoxy-5-(4-methylphenyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910874-1G
OR910874-5G
APOSOR910874-1GEA
219
EUR
APOSOR910874-1G
APOSOR910874-5G
3-Methoxy-5-(4-methylphenyl)pyridine 97%
3-Methoxy-5-(4-methylphenyl)pyridine
Formel:
C₁₃H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22192492 CAS-Nummer: 1373233-04-5 |