2-N-Butylamino-5-nitropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911056-1G
OR911056-25G
OR911056-5G
APOSOR911056-1GEA
0
EUR
APOSOR911056-1G
APOSOR911056-25G
APOSOR911056-5G
2-N-Butylamino-5-nitropyridine 98%
2-N-Butylamino-5-nitropyridine
Formel:
C₉H₁₃N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11116745 CAS-Nummer: 26820-54-2 |