N-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911077-1G OR911077-5G
APOSOR911077-1GEA 168 EUR
APOSOR911077-1G APOSOR911077-5G
N-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
N-Butyl-3-nitropyridin-2-amine
Formel: C₉H₁₃N₃O₂
Molecular Weight: 195.218 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11118020
CAS-Nummer: 26820-68-8