1-Butyl-4-nitropyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911094-1G
OR911094-25G
OR911094-5G
APOSOR911094-1GEA
0
EUR
APOSOR911094-1G
APOSOR911094-25G
APOSOR911094-5G
1-Butyl-4-nitropyrazole 98%
1-Butyl-4-nitropyrazole
Formel:
C₇H₁₁N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16810712 CAS-Nummer: 1240574-64-4 |