1-Cyclopentyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911107-10G
OR911107-1G
OR911107-25G
APOSOR911107-10GEA
377
EUR
APOSOR911107-10G
APOSOR911107-1G
APOSOR911107-25G
1-Cyclopentyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
1-Cyclopentyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formel:
C₈H₁₁N₃O₂ Molecular Weight: 181.192 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16345430 CAS-Nummer: 1245772-56-8 |