2-(Pyrazol-1-ylmethyl)benzonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911139-10G OR911139-1G OR911139-5G
APOSOR911139-10GEA 754 EUR
APOSOR911139-10G APOSOR911139-1G APOSOR911139-5G
2-(Pyrazol-1-ylmethyl)benzonitrile 96%
2-(Pyrazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Formel: C₁₁H₉N₃
Molecular Weight: 183,209 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09863321
CAS-Nummer: 875740-60-6