N-Cyclopropylthiophene-3-carboxamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911185-1G
OR911185-5G
APOSOR911185-1GEA
270
EUR
APOSOR911185-1G
APOSOR911185-5G
N-Cyclopropylthiophene-3-carboxamide 98%
N-Cyclopropylthiophene-3-carboxamide
Formel:
C₈H₉NOS Molecular Weight: 167.228 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10674150 CAS-Nummer: 1090897-27-0 |