4-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]morpholine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911189-1G OR911189-5G
APOSOR911189-1GEA 190 EUR
APOSOR911189-1G APOSOR911189-5G
4-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]morpholine 98%
4-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]morpholine
Formel: C₉H₁₁NO₂S
Molecular Weight: 197,254 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11742082
CAS-Nummer: 1090955-28-4