3-Methyl-2-propoxyaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911209-1G OR911209-25G OR911209-5G
APOSOR911209-1GEA 145 EUR
APOSOR911209-1G APOSOR911209-25G APOSOR911209-5G
3-Methyl-2-propoxyaniline 97%
3-Methyl-2-propoxyaniline
Formel: C₁₀H₁₅NO
Molecular Weight: 165.232 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20712595
CAS-Nummer: 1355248-13-3