2-Ethoxy-3-nitrotoluene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911220-1G OR911220-5G
APOSOR911220-1GEA 0 EUR
APOSOR911220-1G APOSOR911220-5G
2-Ethoxy-3-nitrotoluene 98%
2-Ethoxy-3-nitrotoluene
Formel: C₉H₁₁NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12547885
CAS-Nummer: 1208074-91-2